Learn More
Bisphenol F, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bisphenol F |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2 |
| Peso formulazione | 200.0837 |
| Percent Purity | >95% |