Learn More
Bisphenol S-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, CDN
Codice prodotto. 30320030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320030 0.005 g 0.01g
30311946 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320030 Fornitore CDN N. del fornitore CDND78010.005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol S (ring-D8)
CAS 2483831-28-1
Formula molecolare C12 D8 H2 O4 S
Quantità 0.005 g
Sinonimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4,4'-sulfonylbis- (ACI): 4,4'-Sulfonylbis[phen-2,3,5,6-d4-ol] (ACI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol-2,3,5,6-d4], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene-2,3,5,6-d4], 4,4'-Bisphenol S (ring-D8), 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone (2,2',3,3',5,5',6,6'-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8)
InChI Formula InChI=1 S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)S(=O)(=O)c2c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c2[2 H]
IUPAC Name 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molecular Weight (g/mol) 258.3197
Peso formulazione 258.0802 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity