Learn More
Bisphenol S-monoisopropyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bisphenol S-monoisopropyl ether |
| CAS | 95235-30-6 |
| Nomi componenti o analita | Bisphenol S-monoisopropyl ether |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C15 H16 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Hydroxy-4'-isopropoxy phenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenyl sulfone, 4-Hydroxyphenyl 4-isopropoxyphenyl sulfone, 4-Isopropoxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, D 8, D 8 (sulfone), F 647, NYDS |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC Name | 4-(4-propan-2-yloxyphenyl)sulfonylphenol |
| Vedi altri risultati |