Learn More
Bitoscanate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bitoscanate |
| CAS | 4044-65-9 |
| Nomi componenti o analita | Bitoscanate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H4 N2 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S |
| Vedi altri risultati |