Learn More
Bitoscanate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488646
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488646 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1160
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Specifica
Materiale o nome chimico Bitoscanate
Forma fisica Solid
CAS 4044-65-9
Colore Light Gray
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H4N2S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C=NC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.