Learn More
Bitoscanate, Mikromol™
Codice prodotto. 30052205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052205 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052205 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1837.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bitoscanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Nomi componenti o analita Bitoscanate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H4 N2 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
InChI Formula InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
SMILES S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
IUPAC Name 1,4-diisothiocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.9816 g/mol