Learn More
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97%, extra pure
Codice prodotto. 10190252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10190252 5 g Bottiglia in vetro 5g
10672973 25 g Bottiglia in vetro 25g
11945461 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10190252 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 106520050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-19-0
Formula molecolare C2H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 103.08
InChI Key OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC Name carbamoylurea
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Biuret
Punto di fusione 187°C to 194°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex N)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCONHCONH2
Quantità 5 g
Beilstein 03,7
Indice di Merck 15,131
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/100mL water (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohols,slightly soluble in diethyl ether
Peso formulazione 103.08
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biuret
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.