Learn More
Biuret, 97%
Codice prodotto. 15488779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488779 25 g 25g
11330244 100 g 100g
11340244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15488779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00812.14
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.081 g/mol
Biuret is used in protein assay. It is also used as Catalytic agent, Petrochemical additive. It is used in organic synthesis. Biuret (Carbamoylurea) was used as a source of dietary nitrogen in purified diets for steers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biuret is used in protein assay. It is also used as Catalytic agent, Petrochemical additive. It is used in organic synthesis. Biuret (Carbamoylurea) was used as a source of dietary nitrogen in purified diets for steers.
Solubility
Soluble in methanol. Partially soluble in cold water, diethyl ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-19-0
Formula molecolare C2H5N3O2
Numero MDL MFCD00007946
InChI Key OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC Name carbamoylurea
Specifica
Materiale o nome chimico Biuret
Punto di fusione ∼189°C (decomposition)
Densità 1.46
Odore Odorless
Formula lineare H2NCONHCONH2
Quantità 25 g
Beilstein 1703510
Indice di Merck 14,1309
Informazioni di solubilità Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES NC(=O)NC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 103.08
Peso formulazione 103.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biuret
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidodicarbonic diamide