Learn More
Biuret, Mikromol
Codice prodotto. 30458280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30458280 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458280 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1467.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Biuret, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Biuret
CAS 108-19-0
Nomi componenti o analita Biuret
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H5 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI Formula InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Tipo di soluzione Neat
SMILES NC(=O)NC(=O)N
IUPAC Name carbamoylurea
Molecular Weight (g/mol) 103.08
Quantità 25 mg
Peso formulazione 103.0382 g/mol