Learn More
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Codice prodotto. 16496728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16496728 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15664
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
MedChemExpress Bivalirudin TFA is a synthetic 20 residue peptide which reversibly inhibits thrombin.
Specifica
Purezza 98.0%
CAS 1191386-55-6
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 2294.34 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM)