Learn More
Thermo Scientific™ BIX-01294, 95%
Codice prodotto. 17181116 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 17181116
Marca: Thermo Scientific™ 467831000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico BIX-01294
CAS 935693-62-2
Sinonimo 2-(Hexahydro-4-methyl-1 H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-dimethoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-4-quinazolinamine
Quantità 100 mg
Formula molecolare C28 H38 N6 O2
Peso formulazione 490.65
Forma fisica Solid
Product Type Reagent
Purezza 95%