Learn More
BIX, TRC
Codice prodotto. 30332954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332954 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332954 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5917685MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico BIX
CAS 101714-41-4
Formula molecolare C9 H7 N O3 S
Quantità 5 mg
Sinonimo BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
IUPAC Name [2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl] thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 209.222
Peso formulazione 209.015