Learn More
BIX, TRC
Codice prodotto. 30344645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344645 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB59176825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico BIX
CAS 101714-41-4
Formula molecolare C9 H7 N O3 S
Quantità 25 mg
Sinonimo BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
IUPAC Name [2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl] thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 209.222
Peso formulazione 209.015