Learn More
Brady™ Black 6000 Series Halogen Free Thermal Transfer Printer Ribbons
Codice prodotto. 15911021 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15911021 65 mm Pezzo
15741427 110 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15911021 Fornitore Brady™ N. del fornitore 196515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.35€
    31.02€ / pezzi 1
    Risparmia 3.33€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
High density halogen free ribbon, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
  • High density halogen free ribbons
  • Excellent solvent resistance
  • High heat and scratch resistance
  • Compatible with Brady™ BBP12 and BBP11 label printers
  • Resin ribbon formulation
Specifica
Colore Black
Materiale Resin
Lunghezza (sistema metrico) 70 m
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Alternate Part Number R6000HF-65X70/O