Learn More
Brady™ Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Codice prodotto. 11503045 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
984 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
1.57 in.
3.27 in.
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11503045 984 ft. 3.27 in. 1 in. Pezzo
11583035 984 ft. 1.57 in. 1 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11503045 Fornitore Brady™ N. del fornitore 066264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    193.31€ / pezzi 1
    Risparmia 21.69€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-density ribbons with excellent solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance
Printer Compatibility:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
Materiale Resin
Print Technology Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 3.27 in.
Lunghezza (sistema metrico) 299.9 m
Larghezza (sistema metrico) 83 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Descrizione Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Formato Ribbon
Lati stampabili Ink side out
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/EC, 2002/95/EC
Da utilizzare con (applicazione) Solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number R6402