Learn More
Hirschmann™ Class AS Burettes with Straight Glass Stopcock, Black Graduation
Codice prodotto. 11712152
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11712152 25 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11712152 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3130170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    149.00€ / pezzi 2
    Risparmia 20.00€
    11% Sconto
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann™ Class AS Burets with Black Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Clear glass
  • Main point ring graduation
  • With black graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Straight stopcock with glass key
  • Conformity certified, with dated batch identification
Tekniske data
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Glass
Graduazioni 0.05 mL
Include Schellbach Stripes
Bilancia Black
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.03 mL
Tipo Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.