Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™, 5 Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15551393 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 3840
pezzi 5760
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato unitSize
15551393 10 μL Sterile Non-filtered pezzi 5760
15541393 10 μL Non sterile Non-filtered pezzi 5760
15501413 10 μL Sterile Con filtro pezzi 5760
15571403 50 μL Non sterile Non-filtered pezzi 5760
15581403 50 μL Sterile Non-filtered pezzi 5760
15561413 50 μL Sterile Con filtro pezzi 5760
15531403 300 μL Sterile Non-filtered pezzi 5760
15581393 1000 μL Non sterile Non-filtered pezzi 3840
15521413 1000 μL Sterile Con filtro pezzi 3840
15541413 300 μL Sterile Con filtro pezzi 5760
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15551393 Fornitore Axygen™ N. del fornitore HT10CBKHTRS5
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™ automated liquid handling workstations
Axygen offers an alternative choice for your Hamilton™ STARline system.
These tips are:
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Available in non-sterile, sterile, nonfiltered, and filtered
  • Available as Clear or Conductive black polypropylene tips
  • Available in 96 well hanging tip rack, nested tip rack, and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Black
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase and Pyrogen free
Da utilizzare con (applicazione) Available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Formato Hanging Tip Rack
Stile punta Automation
Imballaggio 5 Racks/Pk, 12 Pks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hamilton MICROLAB Nimbus
Materiale Polipropilene