Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65223 Low Shoe - Width 12
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
168.00€
Specifica
Colore Black, Orange
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane rubber (PU/RU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17251161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522335
35
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17261161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522336
36
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17271161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522337
37
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17281161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522338
38
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17291161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522339
39
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17201171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522340
40
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17211171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522341
41
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17221171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522342
42
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17231171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522343
43
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17241171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522344
44
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17251171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522345
45
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17261171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522346
46
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17271171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522347
47
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17281171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522348
48
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17291171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522349
49
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17201181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522350
50
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17211181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522351
51
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17221181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6522352
52
168.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 VIBRAM Shoe 6522.3 S3 HI HRO SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoes
  • Extremely light and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-resistant perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Reflecting elements for more safety
  • Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
    • Normal laces also provided
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue, dust tongue
  • Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
  • Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
  • Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
  • Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
  • Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
  • Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6522.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black, Orange
Dual-density polyurethane rubber (PU/RU)
No
Unisex
Chemicals and heat
Yes
S3
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Wide width
Uvex 2
No
SRC