Descrizione
- PE black to tip drums.
- Optimal emptying of the drum possible using a pump.
- Dimensions W x D x H (mm): 217 x 214 x 97
Specifica
Specifica
| Colore | Nero |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Poly Drum Cradle |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.54 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 217.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.54 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 217.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.82 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 97.00 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 8.43 in. |
| Vedi altri risultati |