Learn More
asecos™ Black PE Drum Stand
Codice prodotto. 17876436 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17876436 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17876436 Fornitore asecos™ N. del fornitore 9875
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Black PE Drum Stand is suitable for 60 and 200 liter drums with 180° rotation.
  • Total load capacity: 400 kg.
  • Dimensions W x D x H (mm) exterior: 620 x 473 x 390.
Specifica
Colore Nero
Materiale Polietilene
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 18.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 473.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 18.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 473.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Altezza (sistema metrico) 390.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 24.41 in.
Profondità (sistema metrico) 620.00 mm
Peso (sistema imperiale) 19.84 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg