Learn More
Gravis Black Polypropylene Screw Caps
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
48mm TS
58mm TS
Descrizione
- Waterproof
- Available with either polyvinyl or polyethylene foam liners
Specifica
Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Foam |
Materiale chiusura | Fenolico |
Product Type | Tappo |
Colore | Black |
Materiale | Fenolico |
N. per confezione | Confezione da 100 |
Quantità | Confezione da 100 |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 48mm TS |