Learn More
Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials
Chiusura a vite di protezione per sigillare fiale in vetro per campioni basse o alte. I tappi a vite Fisherbrand™ in polipropilene nero per fiale in vetro per campioni sono rivestiti con una lamina e sono disponibili in numerosi formati, sia alti che bassi.
Marca:  Fisherbrand™
23.51 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22140kg
Codice prodotto. 15394789
  • 36.65€ / pezzi 300
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Specifically designed for use with Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
  • Polypropylene construction with foil lining
  • Fit both tall and squat form vials
  • Available in a variety of sizes to match vial specifications
  • Screw neck specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Specifica
Specifica
Nero
Polipropilene con rivestimento in AFM
A vite
15 mm