Learn More
Uvex Black/Silver 65508 Sandal - Width 11
Provide optimal protection and support for individual movements of the human body; designed to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize well-being
125.00€
Specifica
Colore Black, Silver
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17261681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550835
35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17271681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550836
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17281681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550837
37 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17291681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550838
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17201691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550839
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17211691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550840
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17221691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550841
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17231691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550842
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17241691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550843
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17251691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550844
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17261691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550845
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17271691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550846
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17281691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550847
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17291691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550848
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17201701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550849
49 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17211701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550850
50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17221701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550851
51 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17231701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6550852
52 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 Print Sandal 6550.8 S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety sandal
  • Extremely lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new high-performance technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for those allergic to chrome
  • Two Velcro™ straps for individual fit
    • Length of top Velcro™ fastening can be adjusted to suit individual requirements
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6550.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black, Silver
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S1