Learn More
Uvex Black/Silver Safety 69898 Motion Style Low Shoe - Width 11
Uvex Motion Style safety shoes are lightweight with optimizes wearer comfort using Climazone climate management
134.00€
Specifica
Colore Black, Silver
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Steel
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17254331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6989849
49
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6989850
50
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex Motion Style Shoe 6989 S1 SRC
  • Ultra light, fashionable shoe
  • Breathable, high-tech microvelour
  • Perforated shoe design for good ventilation
  • Ultra breathable distance mesh lining
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Uvex Climazone technology for improved comfort
  • Elastic laces for quick, individual adjustment
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap for greater stability and protection from ankle twisting
  • Soft padded collar and tongue
  • Ultra comfortable removable insole, antistatic with moisture control
  • Uvex 3D Hydroflex™ foam insole for exceptional shock absorption in heel and under front of foot
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • PUR outsole
  • Article No. 6989.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 36 to 50
Specifica
Specifica
Black, Silver
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex Motion Classic
No
SRC
Microvelour
Steel
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S1