Learn More
Cole-Parmer™ Viton™ Black Tubing
Codice prodotto. 11851920 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11.2 mm
12.8 mm
22.4 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
3.2 mm
Pressione massima:
17 psi
18 psi
20 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Pressione massima Dimensione della confezione
11851920 22.4 mm 3.2 mm 17 psi 7.50m
11841920 12.8 mm 1.6 mm 18 psi 7.50m
11775399 11.2 mm 1.6 mm 20 psi 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11851920 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0643408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.00€
    723.53€ / 7.5m
    Risparmia 225.47€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A strong and durable option for tubing in the laboratory, designed for use with acid and solvent transfer, as well as in high-temperature work.
  • Opaque black in color
  • Tubing is manufactured acc. to GMP
  • Sterilization is not recommended
  • Temperature range from −32° to +204°C
  • Provided in lengths of 25 feet/pack
Specifica
Certificazione/Conformità GMP
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema metrico) esterno 22.4 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Acid and solvent transfer, high-temperature work
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Metodo di sterilizzazione Not recommended
Colore Black
Durezza 75 (Shore A)
Pressione massima 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C