Learn More
Brady™ Blank Ribbon Core
Description
- For use with BBP12 and BBP11 label printers
- Supplied 5 to a box
- Core diameter: 12.70mm
Specifications
Specifications
| Product Type | Blank Ribbon Core - 12.70 mm diam |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
| Diametro (sistema metrico) | 12.70 mm |
| Descrizione | Blank Ribbon Core - 12.70 mm diam |
| Quantità | 5/Pk. |