Learn More
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493618 10 mg 10mg
16474706 100 mg -
16466347 5 mg 5mg
16430017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493618 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101864
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H24ClNO
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 317.85
Peso formulazione 317.85
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only