Learn More
Blasticidin S Hydrochloride (From Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10264913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264913 25 mg Vetro ambrato 25mg
10658203 50 mg Vetro ambrato 50mg
10648203 100 mg Vetro ambrato 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10264913 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP264725
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 3-9-3513
Formula molecolare C17H27ClN8O5
Molecular Weight (g/mol) 458.90
InChI Key YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC Name (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Blasticidin S Hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nota nome From Streptomyces griseochromogenes
Forma fisica Powder/Solid
Punto di fusione 248°C
Imballaggio Vetro ambrato
Potency 900μg/mg min.
Colore White
Quantità 25 mg
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Peso formulazione 458.69
Percent Purity 99.0% min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blasticidin S Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H300-Letale se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.