Learn More
Blasticidin S Hydrochloride (From Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24711
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Imballaggio:
Amber Glass
3513-03-9
C17H27ClN8O5
458.90
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
BLA-S, Cytovirin
124080960
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
3513-03-9
C17H27ClN8O5
458.90
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
BLA-S, Cytovirin
124080960
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Materiale o nome chimico Blasticidin S Hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nota nome From Streptomyces griseochromogenes
Forma fisica Powder/Solid
Punto di fusione 248°C
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Amber Glass
Potency 900μg/mg min.
Peso formulazione 458.69
Percent Purity 99.0% min.
Colore White
Quantità 25 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blasticidin S Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.