Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper
Codice prodotto. 15173078 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 ml
Dimensione chiusura:
10/19
14/23
Limite di errore:
±0.02 mL USP
±0.08 mL USP
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Limite di errore Dimensione della confezione
15173078 100 ml 14/23 ±0.08 mL USP pezzi 2
15178434 10 mL 10/19 ±0.02 mL USP pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15173078 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    37.09€ / pezzi 2
    Risparmia 22.91€
    38% Sconto
In stock
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper includes USP batch certificate. USP individual certificate available upon request. DE-M Marking provides easy volume check.
  • In vetro borosilicato Classe A.
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
  • Calibrazione per contenere. (TC, In.)
  • Tappo in vetro incluso.
  • La marcatura DE-M consente un controllo rapido del volume.
  • Include certificato di lotto USP. Certificato USP singolo disponibile su richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta.
Materiale chiusura Vetro
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.08 mL USP
N. per custodia 2 pezzi
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23