Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da Blaubrand™
Codice prodotto. 11854020 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Stile collo Limite di errore Dimensione della confezione
11854020 50 mL 14/23 Larga ±0,10 ml pezzi 2
11843192 10 mL 10/19 Larga ±0,04 ml pezzi 2
11818371 5 mL 10/19 Larga ±0,04 ml pezzi 2
11894160 20 mL 10/19 Narrow ±0,04 ml pezzi 2
11804170 25 mL 10/19 Narrow ±0,04 ml pezzi 2
11834170 50 mL 12/21 Narrow ±0.06 mL pezzi 2
11864020 100 mL 14/23 Stretta ±0,10 ml pezzi 2
11834180 200 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL pezzi 2
11874020 250 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL pezzi 2
11884020 500 mL 19/26 Narrow ±0.25 mL pezzi 2
10399800 1000 mL 24/29 Narrow ±0.4 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11854020 Fornitore Brand™ N. del fornitore 37406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    51.17€ / pezzi 2
    Risparmia 18.83€
    26% Sconto
In stock
In vetro borosilicato ambra a norma DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato ambra BRAND™ Blaubrand™ include un tappo in polipropilene intercambiabile con uno in vetro ambra. La fiasca scura serve a proteggere i liquidi fotosensibili dal deterioramento. Inoltre, include il certificato e il numero di lotto. Certificato lotto USP e certificato USP singolo disponibili su richiesta.
  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
  • Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
  • Batch number and certificate included. USP individual- and USP batch certificate are also available by request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0,10 ml
Stile collo Larga
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0,10 ml
Classe A
Dimensione chiusura 14/23