Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 11798138 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
7/16
Limite di errore:
±0,04 ml
±0.025 mL
±0.06 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Limite di errore Dimensione della confezione
11798138 1 mL 7/16 ±0.025 mL pezzi 2
11864000 2 ml 7/16 ±0.025 mL pezzi 2
10169850 5 mL 7/16 ±0.025 mL pezzi 2
11874160 20 mL 10/19 ±0,04 ml pezzi 2
11854170 25 mL 10/19 ±0,04 ml pezzi 2
11878341 50 mL 12/21 ±0.06 mL pezzi 2
11613199 10 mL 10/19 ±0,04 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11798138 Fornitore Brand™ N. del fornitore 36401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.62€
    47.22€ / pezzi 2
    Risparmia 9.40€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes batch number and batch certificate.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
  • Flat surface prevents tipping and provides stability.
  • Includes polypropylene stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, USP and DAkkS calibration certificates available upon request.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0.025 mL
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.025 mL
Graduated Yes
Classe A
Forma del fondo Trapezoidal
Dimensione chiusura 7/16