Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescription
- In vetro borosilicato.
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
- Con numero e certificato di lotto.
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
- Superficie piana antirovesciamento per maggiore stabilità.
- Tappo in polipropilene incluso.
Specifications
Specifications
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | Certificato di calibrazione USP e DAkkS |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.025 ml |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0.025 ml |
| Graduated | Sì |
| Show More |