Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Codice prodotto. 11633209 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
42662
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Stile collo Limite di errore Dimensione della confezione
11633209 10 ml 10/19 Stretta ±0,04 ml pezzi 2
11884160 20 mL 10/19 Stretta ±0,04 ml pezzi 2
10504021 1000 mL 24/29 Stretta ±0.4 mL Pezzo
11623209 5 ml 10/19 Larga ±0,04 ml pezzi 2
11894020 25 ml 42662 Stretta ±0,04 ml pezzi 2
11653209 50 ml 14/23 Larga ±0,10 ml pezzi 2
11824170 50 ml 12/21 Stretta ±0.06 mL pezzi 2
11804030 100 mL 14/23 Narrow ±0,10 ml pezzi 2
11814030 200 mL 14/23 Stretta ±0.15 mL pezzi 2
11844180 250 mL 14/23 Stretta ±0.15 mL pezzi 2
11814170 500 ml 19/26 Stretta ±0.25 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11633209 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 37443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.05€
    75.10€ / pezzi 2
    Risparmia 7.95€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato ambrato, conforme agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato ambrato di classe A con tappo di vetro proteggono i liquidi fotosensibili dal deterioramento. La confezione comprende numero di lotto e certificato. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • In vetro borosilicato ambrato
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
  • Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Con tappo in vetro ambrato, intercambiabile con tappo in polipropilene.
  • La fiasca color ambra scuro previene il deterioramento dei liquidi fotosensibili.
  • Numero di lotto e certificato inclusi nella confezione.
  • Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta.
Materiale chiusura Vetro
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Stretta
N. per custodia 1 pezzo
Tolleranza ±0.04 ml
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19