Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescrizione
- In vetro borosilicato ambrato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
- Con tappo in vetro ambrato, intercambiabile con tappo in polipropilene.
- La fiasca color ambra scuro previene il deterioramento dei liquidi fotosensibili.
- Numero di lotto e certificato inclusi nella confezione.
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta. |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Ambra |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0,10 ml |
| Stile collo | Larga |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0,10 ml |
| Vedi altri risultati |