Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 1 l Blaubrand™
Codice prodotto. 10356522 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42662
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10356522 1 l 24/29 Pezzo
11814180 5 mL 10/19 pezzi 2
10113352 50 mL 12/21 pezzi 2
15527841 20 mL 10/19 pezzi 2
11824180 10 ml 42662 pezzi 2
10163542 25 mL 10/19 pezzi 2
10778904 100 mL 14/23 pezzi 2
10663543 200 mL 14/23 pezzi 2
10081382 250 mL 14/23 pezzi 2
10346522 500 ml 19/26 pezzi 2
10521623 2000 mL 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10356522 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36953
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro Borosilicato di classe A e conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica di classe A USP BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato comprende il tappo in polipropilene e il certificato di lotto USP. La marcatura DE-M consente un facile controllo del volume.
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Polypropylene stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Calibrated to contain. (TC, In)
  • USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, certificato lotto USP, certificato USP singolo a richiesta
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 1 l
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.30 ml
N. per custodia 1 pezzo
Classe Classe A
Dimensione chiusura 24/29