Learn More
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask With Glass Stopper
Codice prodotto. 15272845 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
Dimensione chiusura:
10/16
14/23
Product Type:
Volumetric Flask
Limite di errore:
±0.03 mL
±0.08 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Product Type Limite di errore Dimensione della confezione
15272845 100 ml 14/23 Volumetric Flask ±0.08 mL pezzi 2
15252845 25 mL 10/16 Volumetric Flask ±0.03 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15272845 Fornitore Brand™ N. del fornitore 37467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    64.64€ / pezzi 2
    Risparmia 23.46€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper protects light-sensitive liquids from deterioration. Glass stopper is Interchangeable with polypropylene stopper. USP individual certificate available upon request.
  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
  • Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, USP individual certificate by request
Materiale chiusura Vetro
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.08 mL
N. per custodia 2 pezzi
Product Type Volumetric Flask
Tolleranza ±0.08 ml
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23