Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatic Burette
Codice prodotto. 10359951 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10359951 25 mL Pezzo
10428952 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10359951 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 22762
In stock
BLAUBRAND™ Automatic Burette with i-stopcock, lateral stopcock, and PTFE stopcock.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Intermediate stopcock to recirculate residual liquid
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Graduazioni 0.05 mL
Include Blue Schellbach Stripe
Valvola di chiusura i-stopcock, lateral stopcock, PTFE stopcock
Warranty 12 months
Tipo Buret