Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatic Burette with Lateral Stopcock
Codice prodotto. 10673202 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10673202 50 mL Pezzo
11956129 10 mL Pezzo
10418952 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673202 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 22523
Spedizione stimata: 07-10-2026
BLAUBRAND™ Automatic Burette includes a lateral stopcock and blue Schellbach stripe.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • With needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Automatic zeroing
  • 2000 mL soda-lime glass bottle is sold separately (see 126965, BRAND™ BISTABIL™ Bottles for Automatic Burettes)
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Graduazioni 0.1 mL
Include Blue Schellbach stripe
Valvola di chiusura Lateral safety stopcock
Warranty 12 months
Tipo Buret