Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang Pattern Micro Burette
Codice prodotto. 15281919 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15281919 2 mL pezzi 2
15291919 5 mL pezzi 2
15201929 10 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15281919 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 24265
Spedizione stimata: 09-12-2026
With interchangeable straight needle-valve stopcock with PTFE spindle (PTFE key in the intermediate stopcock)
  • Class AS
  • Boro 3.3 Glass
  • To DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per pack
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 2 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.01 mL
    N. per confezione 2
    Valvola di chiusura Straight
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tolleranza ±0.01 mL
    Class Classe AS
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, USP