Learn More
BRAND™ Picnometro calibrato in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 10693371 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10693371 5 ml Pezzo
10663561 10 ml Pezzo
10748171 50 ml Pezzo
10747981 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10693371 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 43305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    50.65€ / pezzi 1
    Risparmia 17.85€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Picnometro calibrato in vetro borosilicato, ideale per l'uso nella maggior parte degli ambienti nel settore della ricerca, scientifico e di laboratorio.
  • Calibrated density bottle made with Borosilicate glass
  • DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes individual certificate
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
  • The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Bottiglia calibrata per densità