Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Compact Burettes
Codice prodotto. 10397482 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10397482 25 mL Pezzo
10464342 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10397482 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 13916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.05€
    76.55€ / pezzi 1
    Risparmia 6.50€
    7% Sconto
In stock
Fast to dismantle and easy to clean. BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Compact Burettes are also simple to repair because all individual components replaceable.
  • Includes removable PTFE stopcock
  • Fast to dismantle and easy to clean.
  • Simple repair - all individual components replaceable.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3 to DIN EN ISO 385.)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Schellbach stripe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.05 mL
Include Removable PTFE Stopcock
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.03 mL
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, USP