Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Codice prodotto. 16397967 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
6 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16397967 1 mL pezzi 12
16347977 6 mL pezzi 6
16397977 20 mL pezzi 6
16307987 25 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16397967 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 230602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    77.00€ / pezzi 12
    Risparmia 24.00€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
  • AR-Glas™
  • Class 1-mark graduated
  • Includes batch certificate of conformity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classe Class AS
Materiale AR-GLAS
Graduation Type 1-Mark Graduations
Include Batch Certificate of Conformity
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Bulb Pipet