Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Codice prodotto. 15198635 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15198635 250 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15198635 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 32848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.38€
    67.40€ / pezzi 2
    Risparmia 5.98€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes hexagonal glass base for stability. Spout provides easy spill-free pouring.
  • Graduated cylinder with spout and hexagonal glass base
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) to DIN EN ISO 4788
  • Class A, DE-M marking
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Graduations printed in blue
  • Includes USP Batch Certificate
  • On request also available with USP individual certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Include USP Batch Certificate
Bilancia DE-marking
Graduazioni 2 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±1mL
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788, USP
Tolleranza ±0,5 ml
Product Type Graduated Cylinder