Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 11303894 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11303894 100 ml 1 ml pezzi 2
11313894 250 ml 2 ml pezzi 2
10597561 1000 ml 10 mL Pezzo
11323894 500 ml 5 ml pezzi 2
11884150 50 ml 1 ml pezzi 2
11863990 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11873990 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11874150 5 mL 0.1 mL pezzi 2
10799701 2000 ml 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11303894 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 32138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.37€
    31.52€ / pezzi 2
    Risparmia 6.85€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe A alto in vetro borosilicato BRAND™ Blaubrand™ include un beccuccio integrale e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni sono contrassegnate in smalto blu per una facile valutazione del volume.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN ISO 4788 standards
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes integral spout and hexagonal glass base for stability
  • Graduations marked in blue enamel for easy volume assessment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Include Batch Certificate
Bilancia Segni di graduazione in smalto blu DE-M
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile Sì
Suddivisione 1 ml
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±0,5 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato