Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 50 ml Blaubrand™ Eterna™
Codice prodotto. 11864150 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42725
Stile collo:
Larga
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 ml
±0.6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Stile collo Limite di errore Dimensione della confezione
11864150 100 mL 14/23 Stretta ±0.1 ml pezzi 2
11643199 25 mL 12/21 Larga ±0.06 ml pezzi 2
10400181 1 l 24/29 Stretta ±0.4 ml Pezzo
10410181 2000 mL 29/32 Stretta ±0.6 mL Pezzo
15517841 20 mL 12/21 Larga ±0.06 ml pezzi 2
11884000 50 ml 42725 Stretta ±0.06 ml pezzi 2
11894000 50 ml 14/23 Larga ±0.08 ml pezzi 2
11804010 200 mL 14/23 Stretta ±0.15 mL pezzi 2
11824010 500 mL 19/26 Stretta ±0.25 mL pezzi 2
11633199 5 ml 10/19 Larga ±0,04 ml pezzi 2
11653199 10 ml 10/19 Larga ±0,04 ml pezzi 2
11874000 20 mL 10/19 Stretta ±0,04 ml pezzi 2
11814010 250 mL 14/23 Stretta ±0.15 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11864150 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36849
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ di classe A sono calibrate per contenere una quantità precisa di liquido a una temperatura specifica. I modelli a collo stretto e a collo largo sono disponibili in diversi formati. Include un tappo in polipropilene e la marcatura DE-M.
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • Includes polypropylene stopper and DE-M marking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.1 ml
Stile collo Stretta
N. per custodia Confezione da 2
Graduated Sì
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 14/23