Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 50 ml Blaubrand™ Eterna™
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- Includes polypropylene stopper and DE-M marking
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | Certificato individuale e di lotto USP, DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.06 ml |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | Confezione da 2 |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |