Learn More
BRAND™ Fiasca volumetrica Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in vetro
Codice prodotto. 11844120 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2 l
5 l
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Stile collo:
Larga
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Stile collo unitSize
11844120 20 mL 12/21 Larga pezzi 2
10759852 1000 mL 24/29 Stretta Pezzo
11834020 100 mL 14/23 Stretta pezzi 2
11718148 10 ml 10/19 Larga pezzi 2
11643209 50 mL 14/23 Larga pezzi 2
11824020 25 mL 10/19 Stretta pezzi 2
11868361 5 mL 10/19 Larga pezzi 2
11814020 20 mL 10/19 Stretta pezzi 2
12085312 250 mL 14/23 Stretta pezzi 2
10004241 2 l 29/32 Stretta Pezzo
10315381 5 l 34/35 Stretta Pezzo
11834120 500 mL 19/26 Stretta pezzi 2
11898361 200 mL 14/23 Stretta pezzi 2
11888361 100 mL 12/21 Stretta pezzi 2
11878361 50 mL 12/21 Stretta pezzi 2
12095312 25 mL 12/21 Larga pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11844120 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 37268
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ di classe A con tappo di vetro è disponibile in due modelli, a collo stretto e a collo largo, e in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso.
  • Fiasca volumetrica di classe A
  • In vetro borosilicato
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
  • Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
  • Calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Possibilità di scelta tra imboccatura stretta e larga, disponibilità di numerosi formati
  • La marcatura DE-M consente un controllo del volume rapido e preciso
  • Tappo in vetro incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Vetro
Colore Trasparente
Descrizione Marcatura DE-M
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.06 mL
Stile collo Larga
N. per custodia 1 Each
Graduated Marcatura DE-M
Classe Classe A
Dimensione chiusura 12/21