Learn More
BRAND™ Fiasca volumetrica Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in vetro
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescription
- Fiasca volumetrica di classe A
- In vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Possibilità di scelta tra imboccatura stretta e larga, disponibilità di numerosi formati
- La marcatura DE-M consente un controllo del volume rapido e preciso
- Tappo in vetro incluso
Specifications
Specifications
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | Marcatura DE-M |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.06 ml |
| Stile collo | Larga |
| N. per custodia | Confezione da 2 |
| Show More |