Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Codice prodotto. 15260908 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15260908 1000 mL Pezzo
15230908 100 mL pezzi 2
15290898 10 mL pezzi 2
15210908 50 mL pezzi 2
15287289 5 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15260908 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 32862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    89.59€ / pezzi 1
    Risparmia 8.41€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes hexagonal glass base for stability. Spout provides easy spill-free pouring.
  • Graduated cylinder with spout and hexagonal glass base
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) to DIN EN ISO 4788
  • Class A, DE-M marking
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Graduations printed in blue
  • Includes USP Batch Certificate
  • On request also available with USP individual certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Include USP Batch Certificate
Bilancia DE-marking
Graduazioni 10 mL
Limite di errore ±5mL
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 465 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788, USP
Tolleranza ±1 ml
Product Type Graduated Cylinder